Learn More
Glassco Laboratory Equipments Forme basse du bécher
Description
- Conforme aux normes DIN/ISO 3819
- Très résistante aux produits chimiques et aux chocs thermiques
- Grand champ d’étiquetage pour le marquage est
- Épaisseur uniforme des parois et haute résistance mécanique
- Impression blanche
- 3.3 Boro Glass
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2 L |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Type | Bécher |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
| Graduated | Oui |
| Scale | Échelle graduée blanche |
| Modèle | Forme basse |