Learn More
Glassco Laboratory Equipments Forme basse du bécher
Code produit 32210089
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1 L
2 L
3 L
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
4 pièces
6 pièces
8 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
32210089 150 mL 10 pièces
32210019 25 mL 10 pièces
32210007 50 mL 10 pièces
32210057 100 mL 10 pièces
32210030 250 mL 10 pièces
32210014 400 mL 10 pièces
32210035 600 mL 8 pièces
32210046 1 L 6 pièces
32210074 2 L 4 pièces
32210026 3 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 32210089 Fournisseur Glassco Laboratory Equipments Code fournisseur EU229.202.06
Expédition estimée: 18-11-2026
Une métrique claire : Graduation pour une lecture pratique.
  • Conforme aux normes DIN/ISO 3819
  • Très résistante aux produits chimiques et aux chocs thermiques
  • Grand champ d’étiquetage pour le marquage est
  • Épaisseur uniforme des parois et haute résistance mécanique
  • Impression blanche
  • 3.3 Boro Glass
Spécification
Capacité (métrique) 150 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type Bécher
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Scale Échelle graduée blanche
Modèle Forme basse