Learn More
Thermo Scientific™ Beaker Racks for Solaris™ Open Air Shakers & Temperature Controlled Shakers, and MaxQ™ 6000 Shakers
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
15 béchers
16 béchers
24 béchers
28 béchers
32 béchers
36 béchers
4 béchers
5 béchers
6 béchers
8 béchers
9 béchers
Description:
Rack pour bécher de 100 ml
Rack pour bécher de 250 ml
Rack pour bécher de 30 ml
Rack pour bécher de 400 ml
Rack pour bécher de 50 ml
Rack pour bécher de 600 ml
Rack pour béchers de 250 ml, plateforme de 9 x 18 po
Dimensions (L x l x H):
350 x 286 x 25 mm
351 x 286 x 32 mm
351 x 286 x 58 mm
351 x 286 x 64 mm
355 x 288 x 40 mm
400 x 210 x 25 mm
400 x 210 x 32 mm
400 x 210 x 40 mm
400 x 210 x 58 mm
400 x 210 x 64 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris shaker accessories to suit individual needs in the laboratory. Compatible with Solaris Open Air, Solaris Temperature Controlled Benchtop Shakers and MaxQ6000 Shakers.
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris shaker accessories to suit individual needs in the laboratory
- Racks can hold beakers from 30 - 600 mL
- Compatible with Solaris Open Air, Solaris Temperature Controlled Benchtop Shakers, MaxQ6000 Shakers.
Spécification
Spécification
| Capacité | 32 béchers |
| Type de produit | Beaker Rack |
| Dimensions (L x l) de la plateforme | 9 x 18 in. |
| Dimensions (L x l x H) | 400 x 210 x 25 mm |
| Description | Rack pour bécher de 30 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperature Controlled Shakers, MaxQ 6000 Shakers |