Learn More
Thermo Scientific™ Beaker Racks for Solaris™ Open Air Shakers & Temperature Controlled Shakers, and MaxQ™ 6000 Shakers
Code produit p-7229316 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
15 béchers
16 béchers
24 béchers
28 béchers
32 béchers
36 béchers
4 béchers
5 béchers
6 béchers
8 béchers
9 béchers
Description:
Rack pour bécher de 100 ml
Rack pour bécher de 250 ml
Rack pour bécher de 30 ml
Rack pour bécher de 400 ml
Rack pour bécher de 50 ml
Rack pour bécher de 600 ml
Rack pour béchers de 250 ml, plateforme de 9 x 18 po
Dimensions (L x l x H):
350 x 286 x 25 mm
351 x 286 x 32 mm
351 x 286 x 58 mm
351 x 286 x 64 mm
355 x 288 x 40 mm
400 x 210 x 25 mm
400 x 210 x 32 mm
400 x 210 x 40 mm
400 x 210 x 58 mm
400 x 210 x 64 mm
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Description Dimensions (L x l x H) unitSize
17851895 32 béchers Rack pour bécher de 30 ml 400 x 210 x 25 mm 1 pièce
17801885 15 béchers Rack pour bécher de 100 ml 400 x 210 x 40 mm 1 pièce
17881895 8 béchers Rack pour béchers de 250 ml, plateforme de 9 x 18 po 400 x 210 x 58 mm 1 pièce
17871895 6 béchers Rack pour bécher de 400 ml 400 x 210 x 58 mm 1 pièce
17801905 4 béchers Rack pour bécher de 600 ml 400 x 210 x 64 mm 1 pièce
17831885 36 béchers Rack pour bécher de 30 ml 350 x 286 x 25 mm 1 pièce
17821885 16 béchers Rack pour bécher de 100 ml 355 x 288 x 40 mm 1 pièce
17891895 9 béchers Rack pour bécher de 250 ml 351 x 286 x 58 mm 1 pièce
17861885 8 béchers Rack pour bécher de 400 ml 351 x 286 x 58 mm 1 pièce
17841905 5 béchers Rack pour bécher de 600 ml 351 x 286 x 64 mm 1 pièce
17871885 24 béchers Rack pour bécher de 50 ml 400 x 210 x 32 mm 1 pièce
17851905 28 béchers Rack pour bécher de 50 ml 351 x 286 x 32 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 17851895 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75004110
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris shaker accessories to suit individual needs in the laboratory. Compatible with Solaris Open Air, Solaris Temperature Controlled Benchtop Shakers and MaxQ6000 Shakers.
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris shaker accessories to suit individual needs in the laboratory
  • Racks can hold beakers from 30 - 600 mL
  • Compatible with Solaris Open Air, Solaris Temperature Controlled Benchtop Shakers, MaxQ6000 Shakers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 32 béchers
Type de produit Beaker Rack
Dimensions (L x l) de la plateforme 9 x 18 in.
Dimensions (L x l x H) 400 x 210 x 25 mm
Description Rack pour bécher de 30 ml
À utiliser avec (équipement) Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperature Controlled Shakers, MaxQ 6000 Shakers