Learn More
Nickel Electro™ Pinces pour bécher avec mâchoire à manchon en silicone
Code produit 13075873 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
356 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
13075873 356 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13075873 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur 7005
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pinces pour bécher Electro™ en nickel avec mâchoire à manchon en silicone réduisent le risque de casse lors de la manipulation des béchers.
  • Acier inoxydable
  • Mâchoire recouverte de manchon en silicone
  • Réduit le risque de casse
  • Pour récipients de 55 mm à 120 mm de diamètre
  • Tient des bécheres de 100 à 1000 ml
Spécification
Description Pinces pour bécher en acier inox
À utiliser avec (application) Levage de béchers chauds, 100 ml à 1 000 ml
Revêtement de surface Silicium
Type de pointe Courbe
Longueur (métrique) 356 mm
Matériau Acier inoxydable