Learn More
Beaucage reagent, MedChemExpress
Code produit 16469845
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469845 250 mg
16430719 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16469845 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100951
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Beaucage reagent is found to be potent in causing DNA cleavage.
Beaucage reagent is found to be potent in causing DNA cleavage.
Spécification
Nom chimique ou matériau Beaucage reagent
CAS 66304-01-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H4O3S2
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (499.43 mM) ∣H2O : 0.14 mg/mL (0.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C12)SS2(=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 200.23
Poids de la formule 200.23
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death