Learn More
Beclabuvir, MedChemExpress
Code produit 16495158
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16495158 10 mg
16445866 100 mg
16441387 50 mg
16437887 5 mg
16433306 25 mg
16401259 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16495158 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12429
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Beclabuvir is an allosteric inhibitor that binds to thumb site 1 of the hepatitis C virus (HCV) NS5B RNA-dependent RNA polymerase, and inhibits recombinant NS5B proteins from HCV genotypes 1, 3, 4, and 5 with IC50 of < 28 nM.
Beclabuvir is an allosteric inhibitor that binds to thumb site 1 of the hepatitis C virus (HCV) NS5B RNA-dependent RNA polymerase, and inhibits recombinant NS5B proteins from HCV genotypes 1, 3, 4, and 5 with IC50 of < 28 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Beclabuvir
CAS 958002-33-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C36H45N5O5S
Quantité 10 mg
Synonyme BMS-791325
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 30 mg/mL (45.47 mM)
SMILES O=C(N1C2CCC1CN(C)C2)[C@@]3(CN4C5=C(C6CCCCC6)C7=CC=C(C(NS(N(C)C)(=O)=O)=O)C=C47)[C@H](C8=CC(OC)=CC=C85)C3
Poids moléculaire (g/mol) 659.84
Poids de la formule 659.84
Pourcentage de pureté 99.87%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus