Learn More
Dipropionate de béclométhasone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15597539 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15597539 250 mg 250mg
15587539 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15597539 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460992500
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9-8-5534
Formule moléculaire C28H37ClO7
Poids moléculaire (g/mol) 521.04
Clé InChI KUVIULQEHSCUHY-XYWKZLDCSA-N
Synonyme beclomethasone dipropionate, beclometasone dipropionate, beconase, beclovent, vancenase, beclazone, becloforte, beclomet, beclorhinol, propaderm
CID PubChem 134129500
Nom IUPAC [2-[(8R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-chloro-11-hydroxy-10,13,16-triméthyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phénanthrén-17-yl]-2-oxoéthyl] propanoate
SMILES CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)Cl)O)C)C)OC(=O)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Beclomethasone dipropionate
Point de fusion 208.0°C
Perte à la dessiccation 1% max. (105°C, 3 h)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 521.04
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Beclomethasone dipropionate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.