Learn More
Dipropionate de béclométhasone, MP Biomedicals™
Code produit 11478941 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478941 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11478941 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215481491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.00€
    367.50€ / 1g
    Économisez 18.50€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Antiallergique, antiasthmatique, anti-inflammatoire
Spécification
Nom chimique ou matériau Beclomethasone Dipropionate
CAS 9-8-5534
Couleur Blanc
Formule moléculaire C28H37ClO7
Quantité 1 g
Synonyme beclomethasone dipropionate, beclometasone dipropionate, beconase, beclovent, vancenase, beclazone, becloforte, beclomet, beclorhinol, propaderm
Clé InChI KUVIULQEHSCUHY-XYWKZLDCSA-N
SMILES CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)Cl)O)C)C)OC(=O)CC
Nom IUPAC [2-[(8R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-chloro-11-hydroxy-10,13,16-triméthyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phénanthrène-17-yl]-2-oxoéthyl] propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 521.05
CID PubChem 134129500
Poids de la formule 521
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Beclomethasone Dipropionate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Beclomethasone Dipropionate