Learn More
Bedaquiline fumarate, MedChemExpress
Code produit 16436586
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16436586 100 mg
16478827 5 mg
16446238 10 mg
16422367 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16436586 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14881A100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Bedaquiline fumarate, a diarylquinoline antibiotic that targets ATP synthase, is effective for the treatment of Mycobacterium tuberculosis infections.
Bedaquiline fumarate, a diarylquinoline antibiotic that targets ATP synthase, is effective for the treatment of Mycobacterium tuberculosis infections.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bedaquiline fumarate
Forme physique Solid
CAS 845533-86-0
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C36H35BrN2O6
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme R403323 TMC207 fumarate R207910 fumarate
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (148.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(/C=C/C(O)=O)=O.BrC1=CC=C(N=C(OC)C([C@H]([C@@](C2=CC=CC3=C2C=CC=C3)(O)CCN(C)C)C4=CC=CC=C4)=C5)C5=C1
Poids moléculaire (g/mol) 671.58
Poids de la formule 671.58
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research