Learn More
Bedaquiline fumarate, MedChemExpress
Description
Bedaquiline fumarate, a diarylquinoline antibiotic that targets ATP synthase, is effective for the treatment of Mycobacterium tuberculosis infections.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bedaquiline fumarate |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 845533-86-0 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C36H35BrN2O6 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | R403323 TMC207 fumarate R207910 fumarate |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (148.90 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |