Learn More
Buerkle™ Échantillonneur BeefSteaker
Code produit 11816403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable (V2A)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11816403 Acier inoxydable (V2A) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11816403 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53881000
En stock
Échantillonneur BeefSteaker Buerkle™ conçu pour prélever des échantillons bactériologiques sur les surfaces d’animaux morts.
  • Pour le prélèvement d'échantillons bactériologiques sur les surfaces des animaux morts dans les abattoirs et les boucheries (bovins, porcs, moutons, chèvres et chevaux)
  • Utilisé pour découper un échantillon rond de 25 mm dans de la peau animale
  • La fraise en acier inoxydable AISI 420 permet de découper facilement l'échantillon.
  • Peut également être utilisé à d’autres fins d’échantillonnage (histologie, médecine, articles alimentaires et semi-luxueux, usines de fromages, agriculture)
  • Peut être stérilisé à la vapeur ou flambée
  • Un trou dans la couronne empêche la compression de l’air et est utilisé pour l’éjection de l’échantillon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillon de viande
Matériau Acier inoxydable (V2A)
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Diamètre (impériale) du noyau 0.98 in.
Diamètre (impériale) externe 1.06 in.
Diamètre (métrique) du noyau 25 mm
Diamètre (métrique) externe 27 mm
Diamètre (métrique) du fond extérieur 25 mm
Longueur (impériale) 7.32 in.
Longueur (métrique) 186 mm
Largeur (impériale) 3.15 in.
Largeur (métrique) 80 mm