Learn More
Begacestat, MedChemExpress
Code produit 16441399
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16441399 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16441399 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14175
MedChemExpress Begacestat (GSI-953) is a selective thiophene sulfonamide inhibitor of amyloid precursor protein gamma-secretase (IC50Aβ40=15 nM) for the treatment of Alzheimer's disease.
Begacestat (GSI-953) is a selective thiophene sulfonamide inhibitor of amyloid precursor protein gamma-secretase (IC50Aβ40=15 nM) for the treatment of Alzheimer's disease.
Spécification
Nom chimique ou matériau Begacestat
CAS 769169-27-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H8ClF6NO3S2
Quantité 1 mg
Synonyme GSI-953
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (127.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(F)C([C@H](NS(=O)(C1=CC=C(Cl)S1)=O)CO)C(F)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 391.74
Poids de la formule 391.74
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration