Learn More
Behenamide, TRC
Code produit 30137197
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137197 5 g 5g
30137071 25 g 25g
17939364 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137197 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1311505G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3061-75-4
Formule moléculaire C22H45NO
Poids moléculaire (g/mol) 339.6
Synonyme Docosanamide, Alflow B 10, BNT, BNT 11, BNT 22, BNT 22H, Behenamide, Behenic Acid Amide, Behenic Amide, Behenylamide, Crodamide BR, Denon LS 8, Diamid B 45, Diamid B 90, Diamid BL, Diamid BM, Finawax B, Finawax BR, Incroslip B, Kemamide B, Lutamide BR;
Nom IUPAC docosanamide
SMILES NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Behenamide
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C22H45NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H2,23,24)
Poids de la formule 339.3501