Learn More
behr Labor-Technik™ Appareil de digestion behrotest™
Code produit 10350011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 x 250 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10350011 6 x 250 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10350011 Fournisseur behr Labor-Technik™ Code fournisseur B00218105
Expédition estimée: 30-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les unités de digestion de la série modèle behrotest™ InKjel sont équipées d’un élément de chauffage infrarouge hautes performances. La qualité et la position de l’élément chauffant infrarouge behr garantissent aux utilisateurs des phases de chauffage identiques et des températures de digestion à toutes les positions d’échantillons.
  • Système complet avec console multi-niveaux, unité d’extraction des vapeurs, rack d’échantillons et récipients de digestion en verre
    • Chauffage rapide des échantillons par chauffage direct via l’élément chauffant infrarouge
      • Les radiateurs infrarouges à quartz atteignent une température de 830 °C en 1 minute.
        • Différentes possibilités d’applications : Rack pour récipients de réaction avec 250 ml, 500 ml et 750 ml
          • Avec récipients de 500 ml et 750 ml adaptés à la détermination de l’azote dans l’analyse de l’eau
            • Conversion facile pour différentes tailles de récipients grâce à l’échange de rack et de l’unité d’extraction des vapeurs
              • Digestion rapide et sans problème pour les échantillons difficiles : 25 programmes librement configurables pour la température du bloc et le temps de digestion
                • Fonctionnement à un bouton behr pour une programmation extrêmement facile et rapide
                  • Navigation dans les menus dans la langue du pays
Spécification
Type de produit Système de digestion infrarouge programmable
Description Système de digestion infrarouge programmable pour 6 récipients en verre de 250 ml
Capacité (métrique) 6 x 250 mL
Profondeur (métrique) 0,8 m
Hauteur (métrique) 0,64 m
Nbre de positions 6
Largeur (métrique) 0,55 m