Learn More
behr Labor-Technik™ Dispositif d’extraction behrotest™ pour système d’extraction à chaud Twisselmann
Code produit 10245152
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 x 100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10245152 6 x 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10245152 Fournisseur behr Labor-Technik™ Code fournisseur B00218424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10069.84€
    4274.38€ / 1 pièces
    Économisez 5795.46€
    57% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Extracteurs pour multi-échantillons.
  • Extraction selon la méthode Twisselmann
  • Extraction à chaud continue
  • Améliore la solubilité et réduit le temps d’extraction
  • Réglage individuel de l’énergie pour chaque position d’échantillon
  • La barrette de distribution d’eau de refroidissement assure un refroidissement uniforme aux positions des échantillons
  • Bord de condenseur pratique pour déposer en toute sécurité le condenseur entre les extractions chaudes
  • Supports pour maintenir en toute sécurité les pièces d’extraction intermédiaires après avoir retiré le récipient d’échantillon
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système d’extraction à chaud Twisselmann
Type de produit Dispositif d’extraction
Capacité (métrique) 6 x 100 ml
Comprend Supports
À utiliser avec (application) Extraction de solvants