Learn More
Bekanamycin, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bekanamycin |
| CAS | 4696-76-8 |
| Formule moléculaire | C18H37N5O10 |
| Numéro MDL | MFCD01683541 |
| Quantité | 250 mg |
| SMILES | O[C@H]1[C@](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@@]3([H])O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 483.51 |
| Pourcentage de pureté | 98% |