Learn More
Bekanamycin, MedChemExpress
Description
Bekanamycin (Kanamycin B) is an aminoglycoside antibiotic produced by Streptomyces kanamyceticus, against an array of Gram-positive and Gram-negative bacterial strain.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bekanamycin |
| CAS | 4696-76-8 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H37N5O10 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Kanamycin B |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 100 mg/mL (206.82 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O[C@H]1[C@](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@@]3([H])O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 483.51 |
| Afficher plus |