Learn More
H-B Instrument™ Minuteur monocanal à trois touches DURAC™ avec mémoire
Code produit 17693125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/Carton
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17693125 10/Carton 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17693125 Fournisseur H-B Instrument™ Code fournisseur B617003400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.14€
    17.22€ / 1 pièces
    Économisez 5.92€
    25% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Une pile AAA remplaçable
Le minuteur monocanal dispose de trois touches pour une utilisation aisée
  • Capacité de la minuterie : 99 minutes : 59 secondes
  • Sens de comptage : croissant / à rebours
  • Dernière heure précédemment réglée mémorisée
  • Alarme sonore ; Affiche le temps écoulé après la fin du compte à rebours
  • Options de fixation : posé à plat sur paillasse, posé sur la tranche pour une vue verticale, fixé sur une surface métallique grâce à la face arrière magnétique
  • Instructions en plusieurs langues incluses (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol)
Spécification
Type de produit Minuteur monocanal
Précision ±5 secondes/jour
Résolution 1 s
Quantité 10/Carton