Learn More
H-B Instrument™ Minuteur monocanal DURAC™ avec triple alarme
Code produit 17653175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de durée:
99 min 59 s
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de durée Conditionnement
17653175 99 min 59 s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17653175 Fournisseur H-B Instrument™ Code fournisseur B617003600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.84€
    62.23€ / 1 pièces
    Économisez 4.61€
    6% de réduction
Expédition estimée: 08-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Deux piles AAA
Le choix des alarmes par vibration, son ou lumière rend ce minuteur parfait pour les emplacements caractérisés par un bruit élevé
  • Capacité de la minuterie commutable : 19 heures : 59 secondes / 99 minutes : 59 secondes
  • Sens de comptage : compte progressif / compte à rebours ; affiche le temps écoulé après le compte à rebours
  • Dernière heure précédemment réglée mémorisée
  • Les alarmes vibrante, lumineuse et sonore (buzzer fort) peuvent fonctionner simultanément ou être désactivées de façon indépendante
  • La fonction de confirmation des touches donne une indication sonore de la bonne saisie des données
  • Posez-le à plat sur une paillasse, utilisez le support béquille pliable pour une vue verticale ou portez-le sur une blouse de laboratoire grâce au clip de poche pratique
  • Instructions en plusieurs langues incluses (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol)
Spécification
Type de produit Minuteur électronique
Plage de durée 99 min 59 s
Précision ±5 secondes/jour
Résolution Affichage 1 s en min/s
Direction Comptage croissant / à rebours
Type de batterie (2) 1,5 V, type AAA ou équivalent (incluses)
Couleur Blanc
Dimensions de l’écran 35 x 20 mm
Dimensions (L x l x H) 56 x 32 x 75 cm (2,2 x 1,3 x 3 in)
Comprend Fourni avec un certificat de calibration. Ce certificat indique l’étalonnage à l’aide des procédures NIST et est conforme à la norme ANSI/NCSL Z540-1.
Quantité Pièce