Learn More
Bel-Art™ Porte-boîtes de Pétri
Code produit 13482069
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
54
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
13482069 54 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13482069 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F189850100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.25€
    145.34€ / 1 pièces
    Économisez 47.91€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 05-05-2027
Peut contenir en toute sécurité jusqu'à cinquante-quatre boîtes de Petri de 100 mm afin d'optimiser l'espace dans l'incubateur.
  • Clair, TPX™ Étagère en acrylique avec poteaux en polypropylène
  • Facilement visibles à travers la base et le séparateur transparents, les boîtes peuvent être retirées d’une seule main
  • La poignée intégrée facilite le transport et les pieds en caoutchouc empêchent le rack de glisser sur la paillasse
  • Les racks sont livrés à plat et peuvent être assemblés en quelques minutes
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Transparent
Capacité Boîtes de Pétri
Matériau Acrylique
Positions 54
Forme Rectangulaire
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Boîtes de Petri de 10 cm
Dimensions (L x l x H) 13,5 x 8 x 9,25 po. (34 x 20 x 23,5 cm)
Longueur (métrique) 34 cm
Longueur (impériale) 13,5 in
Largeur (impériale) 8 in
Hauteur (impériale) 9,25 in
Type de produit Porte-boîtes de Pétri
Diamètre (métrique) interne 100 mm
Hauteur (métrique) 23 cm
Array 9 x 6
Largeur (métrique) 20 cm