Learn More
Bel-Art™ Rack pour boîtes de Pétri 60 mm SP Scienceware
Code produit 11745234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
54
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
11745234 54 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11745234 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F189910060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    77.31€ / 1 pièces
    Économisez 28.69€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-12-2026
Utile pour le transport et l’incubation en toute sécurité de boîtes de Pétri de 60 mm. Le rack pour boîtes permet de rationaliser le traitement des échantillons sur paillasse.
Utile pour le transport et l’incubation en toute sécurité de boîtes de Pétri de 60 mm. Le rack pour boîtes permet de rationaliser le traitement des échantillons sur paillasse.
  • Chaque rack comporte six colonnes et peut contenir jusqu’à cinquante-quatre boîtes de Petri avec couvercles
  • Le grand séparateur central dispose d’un espace pour l’étiquetage
  • Comprend une poignée de transport qui n’interfère pas avec les échantillons
  • Jusqu’à quatre racks peuvent être empilés et imbriqués
  • Les encoches d’accès permettent de retirer la pile de boîtes en toute sécurité avec les doigts
  • La base du rack est en acier recouvert d’époxy et toutes les autres pièces sont en PP blanc
  • Les racks sont livrés à plat et s’assemblent facilement en quelques minutes
  • Autoclavable à la vapeur à 250°F (121°C)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Boîtes de Pétri
Matériau PP
Positions 54
Forme Rectangulaire
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Boîtes de Pétri 6 cm et couvercles
Dimensions (L x l x H) 10,511 x 6,732 x 6,732 in. (26,7 x 17,1 x 17,1cm)
Longueur (métrique) 26,7 cm
Longueur (impériale) 10,511 in
Largeur (impériale) 6,732 in
Hauteur (impériale) 6,732 in
Type de produit Porte-boîtes de Pétri
Diamètre (métrique) interne 60 mm
Hauteur (métrique) 17,1 cm
Array 6 x 9
Largeur (métrique) 17,1 cm