Learn More
Bel Art™ Porte-bouteilles pour acides/solvants
Description
- Offre une protection antichoc pour les flacons en verre
- Le couvercle conique a un diamètre de 0,625 in. Ouverture de 16 mm sur le dessus pour l'insertion d'un tube ; simplifie le transfert de liquides sans avoir à les verser.
- Le couvercle tronqué permet de verser sans retirer le couvercle
- Conçus pour accueillir des flacons de réactifs américains standard
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Blanc, Bleu |
| Capacité | Flacons (4 L) |
| Matériau | Polyéthylène |
| Positions | 1 |
| Forme | Cylindrique |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| Longueur (métrique) | 370 mm |
| Hauteur (impériale) | 14,37 in |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?