Learn More
Bel Art™ Porte-bouteilles pour acides/solvants
Description
- Offre une protection antichoc pour les flacons en verre
- Le couvercle conique a un diamètre de 0,625 in. Ouverture de 16 mm sur le dessus pour l'insertion d'un tube ; simplifie le transfert de liquides sans avoir à les verser.
- Le couvercle tronqué permet de verser sans retirer le couvercle
- Conçus pour accueillir des flacons de réactifs américains standard
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Flacons (4 L) |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 1 |
| Forme | Conique |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| Longueur (métrique) | 35 cm |
| Hauteur (impériale) | 14,37 in |
| Afficher plus |