Learn More
Bel-Art™ Pompes à main entièrement en polyéthylène
Code produit 18571114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
18571114 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18571114 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H327870000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.00€
    299.67€ / 1 pièces
    Économisez 30.33€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-01-2027
Compatible avec tous les bouchons de fût ou bonbonnes standard
  • Se visse directement sur un bouchon de fût standard ou une bonbonne.
  • Fabriqué entièrement en polyéthylène robuste
  • Inerte aux acides forts, aux bases fortes et à de nombreux solvants
  • Fonctionne par pression positive lors de la descente du piston ; ne pressurise pas le récipient
  • La poignée ergonomique s'adapte confortablement à la main gantée
  • La pompe assurera un débit efficace jusqu'à 3,65 m (12 pi). Remplir d'eau et vider le fût ou la bonbonne jusqu'à 3 mm du fond.
  • Des formats sont disponibles pour s'adapter aux fûts en plastique ou en acier de 114 et 220 L (30 à 50 gallons) et aux bonbonnes de 20 L (5 gallons).
Spécification
Applications manutention industrielle des liquides
Débit 560 mL/coup de pied
Longueur du tube de pompe Pour bonbonnes de 20 litres
Propriétés de résistance Alcali, détergent, acide
Matériau Polyéthylène
Type de produit Pompe à fût
À utiliser avec (équipement) Bidons de 5 gal.