Learn More
Bel-Art™ Bonbonne SP Scienceware™, polypropylène, avec poignées
Code produit 15398367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15398367 20 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15398367 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F107940050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.42€
    133.14€ / 1 pièces
    Économisez 58.28€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Pour le stockage et la distribution de grands lots de milieux de culture, d'eau distillée et d'autres solutions.
  • Bonbonnes robustes en PP de qualité FDA conformes à la norme 21 CFR 177.1520 relative au contact direct avec les aliments et les boissons
  • Certification USP classe VI relative aux exigences des industries biotechnologiques et pharmaceutiques
  • Excellente résistance chimique
  • Grandes poignées pour faciliter le transport
  • Tous les composants sont autoclavables à la vapeur à 121°C (250°F) : les bouchons ne doivent pas être vissés pendant l’autoclavage
  • Bouchon à vis de 83 mm comprenant un joint en silicone intégré pour garantir l’étanchéité
  • Bouchon verseur moulé pouvant accueillir un robinet facile à utiliser (en option) et situé tout en bas de la bonbonne pour une vidange plus complète
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 5 gal.
Capacité (métrique) 20 L
Certifications/Conformité USP classe VI, 21CFR177.1520, FDA
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Fileté
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Pour stocker et distribuer de grandes quantités de milieux de culture, d’eau distillée et d’autres solutions
Graduations non
Comprend Deux grandes poignées, sans robinet
Matériau Polypropylène
Mouth Style Large
Type de goulot Fileté
Type de produit Bonbonne
Forme Cylindrique