Learn More
Bel-Art™ Outil de gravure à piles et support
Code produit 11376354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Plastique
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11376354 Plastique 1 pièce
11386354 Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11376354 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F441500005
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Pointe de gravure supplémentaire
Requires
Piles AA (non incluses)
Identifiez de manière permanente les outils et échantillons importants en quelques secondes
  • Tenez l'outil de gravure comme un stylo, appuyez sur le bouton marche/arrêt, exercez une légère pression et écrivez pour marquer de façon permanente la plupart des matériaux, y compris le verre, le plastique, le bois, le métal, l'os et la pierre.
  • Alimentation par batterie portable et sans fil : fonctionne avec deux piles AA (non incluses)
  • Utilisez à l’intérieur ou à l’extérieur sur le terrain
  • Les marques ne s’estompent pas si elles sont exposées à des produits chimiques ou à la lumière du soleil
  • Support pour outil de gravure (Réf. fabricant : F441500015)
  • Maintenez l’outil fermé lorsqu’il n’est pas utilisé.
  • Moulé en polyéthylène
  • Puits utilisé pour tenir une pointe de gravure supplémentaire
Informations sur la commande
17,8 cm (7 po) de long
Spécification
À utiliser avec (équipement) Gravage de tubes à essai, flacons, racks, clés, équipements, outils, matériel électronique et bien plus
Longueur (impériale) 7 in
Longueur (métrique) 18 cm
Matériau Plastique
Comprend Pointe de gravure supplémentaire
Type de produit Outil de gravure alimenté par batterie