Learn More
Bel-Art™ Bel-Blotter™ Outil de réplication à 96 puits
Description
- Les 96 embouts de pipettes ouverts de cet outil s'adaptent à tous les types de plaques 96 puits, qu'elles soient à fond plat, en V ou rond, ainsi qu'aux plaques et tubes PCR à parois fines de 0,2 mL.
- Utilisation possible pour la reproduction de bibliothèques d’ADN recombinant, l’inoculation de filtres pour l’hybridation de colonies, la PCR, le typage de phages et autres applications
- En plastique PC, facile à utiliser, réutilisable et autoclavable
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | PC |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Augmente la productivité, réduit les efforts |
| Quantité | 1/boîte |
| Couleur | Transparent |
| Volume (métrique) | 0,2 ml |
| Longueur (métrique) | 12.8 cm |
| Type | Outil de réplication à 96 puits |
| Jetable | Réutilisable |