Learn More
Bel-Art™ Belpen™ Marqueurs noirs
Code produit 11705084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 Paquets
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11705084 3 Paquets 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11705084 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F133740000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.55€
    21.09€ / 3 pièces
    Économisez 52.46€
    71% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Excellent marqueur permettant l’identification sur tous les types de verrerie et de surfaces plastiques de laboratoire
  • Chaque stylo est livré avec un clip de poche pratique
  • À utiliser avec n’importe quel système de marquage Scienceware et Write-On™
  • Longueur totale : 133 mm (5,25 po)
  • Encre à séchage rapide, résistant à l’eau et à l’autoclavage
Spécification
Type de pointe Pointe en feutre
Type de produit Marqueur
Couleur Noir
Comprend Clip de poche
À utiliser avec (application) Idéal pour l’identification de tous types de verrerie de laboratoire et de plastiques
Quantité 3 Paquets
Longueur (impériale) 5,25 in