Learn More
Bel-Art™ Hotte de table
Code produit 11767375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de filtre:
Sans filtre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de filtre Conditionnement
11767375 Sans filtre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11767375 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H500000002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    558.64€
    531.18€ / 1 pièces
    Économisez 27.46€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Conçu pour de petits établissements ou de petites installations dans lesquels plusieurs hottes filtrantes sont nécessaires. Bel-Art™ La hotte aspirante de table est idéale pour une utilisation dans les établissements d'enseignement, notamment les écoles, les collèges et les universités.
  • Coque monobloc moulée en PE résistant aux produits chimiques avec coins intérieurs arrondis pour faciliter le nettoyage
  • Une fenêtre à guillotine en acrylique transparent glisse sur un rail avec des goupilles de butée pour les positions ouverte, fermée ou intermédiaire.
  • L’espace en dessous permet à l’air de circuler en permanence même quand le dispositif est fermé
  • L’ouverture avant mesure 22 x 12 po (56 x 30 cm) (l x H)
  • Encombrement : 27 x 13 x 22 po (69 x 33 x 56 cm)
  • Le conduit d’évacuation cannelé peut être utilisé avec un conduit de 12 ou 15 cm (4 ou 6 po) de diamètre
  • Un système d’évacuation capable d’aspirer 200 pieds cubes/min (air libre) est recommandé mais non inclus
Informations sur la commande
Le ventilateur est disponible séparément.
Spécification
Type de produit Hotte filtrante
Revêtement Sans revêtement
Type de filtre Sans filtre
Type d’éclairage Aucun
Matériau Polyéthylène
Profondeur (impériale) 13 in
Profondeur (métrique) 33 cm
Dimensions (L x l x H) 69 x 33 x 56 cm (27 x 13 x 22 in)
Comprend Écharpe en acrylique transparent
Site Laboratoire, salle de classe
Largeur (impériale) 27 in
Largeur (métrique) 69 cm