Learn More
Bel-Art™ Pochette de sécurité pour objets tranchants à risque biologique
Description
- La pochette reste ouverte avec une forme ovale, rabats inférieurs repliés
- Après le remplissage, les rabats supérieurs se ferment et restent en place pour une élimination en toute sécurité
- Pochette en carton rigide de 10 mil d'épaisseur, résistante à la perforation par des objets pointus.
- Impression en gras du symbole de risque biologique
- Dimensions : 14 x 33 cm (5,5 x 13 in) plat
Informations sur la commande
Support pour pochette de sécurité (22-197-061) vendu séparément.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1100 cc |
| Capacité (impériale) | 0,29 gal. |
| Couleur | Blanc |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| À utiliser avec (application) | Pour la collecte et la mise au rebut d’objets tranchants |
| Matériau | Carton ondulé |
| Type de produit | Conteneur pour déchets tranchants |