Learn More
Bel-Art™ Spray dépoussiérant SP Scienceware™ Blow-Hard™ O.S. Extra™
Code produit 12721438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 oz
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12721438 10 oz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 12721438 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F170800200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Nettoyage rapide et facile pour les zones difficiles d’accès
  • Produit de puissants souffles d’air triplement filtré pour nettoyer les équipements de laboratoire trop fragiles pour l’essuyage
  • Le tube d’extension inclus pénètre les coins difficiles et les espaces exigus
  • Sans danger pour l’ozone et non inflammable
  • Messages d’avertissement imprimés sur la bouteille pour une utilisation en toute sécurité
Spécification
Type de produit Spray dépoussiérant
Color-coded No
Forme Spray
Scent Unscented
Stérilité Non stériles
Dimensions (L x l x H) 25.3 x 14.1 x 14.2 po (64.2 x 35.8 x 36.1 cm)
Inflammable Non
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage d’une grande variété d’équipements de laboratoire susceptibles d’être endommagés par l’essuyage
Quantité 10 oz
Volume (impérial) 10 oz
Volume (métrique) 0.29 L
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Blow-Hard O.S. Extra
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Gaz sous pression
Mention de danger
  • H280-Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
  • EUH044-Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
Conseils de prudence
  • P410+P403-Protéger du rayonnement solaire Stocker dans un endroit bien ventilé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: norflurane