Learn More
Bel-Art™ Gants de boîte à gants à soufflets SP Scienceware™
Code produit 16501510
Change view
Click to view available options
Dimensions:
Grand (10)
Petit (8)
Taille moyenne (9)
Type de produit:
Gant de rechange
Soufflets et gant
Conditionnement:
1 paire
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Type de produit unitSize
16501510 Taille moyenne (9) Soufflets et gant 1 paire
10593844 Grand (10) Soufflets et gant 1 pièce
16581500 Petit (8) Gant de rechange 1 paire
16591500 Taille moyenne (9) Gant de rechange 1 paire
10629253 Grand (10) Gant de rechange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel, un composant allergisant. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant. Consultez les consignes de sécurité de votre établissement concernant l'utilisation de ces produits.
Code produit 16501510 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur H500250309
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel, un composant allergisant. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant. Consultez les consignes de sécurité de votre établissement concernant l'utilisation de ces produits.
Forme une unité étanche avec la boîte. Fabriqués en latex naturel avec une main amovible, les manchons s’adaptent aux ports circulaires de 20 cm (8 po) et aux ports ovales de 18 x 25 cm (7 x 10 po).
  • Forme une unité étanche grâce au joint torique intégré à la boîte
  • Les soufflets permettent la circulation de l’air de refroidissement
  • Lorsque le gant et la manche sont séparés, la manche reste fixée à la boîte
  • Les tailles de gants sont interchangeables et presque tous les gants de laboratoire, chirurgicaux ou jetables standard peuvent être utilisés
  • La longueur de la manche et du gant étendus est d’environ 76 cm (30 po)
  • À utiliser avec les bagues de serrage H50025-0320 pour maintenir les gants en place
Remarque : en raison de la nature non spécifiée de leur utilisation et de l’environnement dans lequel ils sont utilisés, les gants de boîte à gants ne peuvent être retournés qu’en raison de dommages causés par l’expédition, et seulement s’ils n’ont pas été utilisés.
Informations sur la commande
Le manchon s’adapte aux ports circulaires de dia. ext. de 8 po(20 cm) et aux ports ovales de 7 x 10 po (18 x 25 cm).Longueur étendue avec gant, 30 po (76 cm).Une paire par boîte.
Spécification
Type de produit Soufflets et gant
Matériau Caoutchouc naturel, néoprène
À utiliser avec (équipement) Boîte à gants avec ports circulaires de 8 po de dia. ext. et port ovale de 7 x 10 po
Dimensions Taille moyenne (9)