Learn More
Bel-Art™ Support de pipettes circulaire SP Scienceware™
Code produit 15505604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
28
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
15505604 28 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15505604 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F189550000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.95€
    36.55€ / 1 pièces
    Économisez 25.40€
    41% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour un stockage sûr et ordonné de 28 pipettes sur un support compact
Pour un stockage sûr et ordonné de 28 pipettes au maximum sur un support compact
  • Support en PP avec plaque supérieure à deux sections
  • Trous de 4 mm de diamètre sur la plaque inférieure permettant de maintenir les pointes des pipettes lorsqu’elles se trouvent dans le support
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Pipettes
Matériau PP
Positions 28
Forme Rond
Empilables Non
Stérilité Non stérile
Largeur (impériale) 7 in
Hauteur (impériale) 7 in
Type de produit Rack pour pipettes
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 17,78 cm
Largeur (métrique) 17,8 cm