Learn More
Bel-Art™ Supports sachets pour matières contaminées SP Scienceware™ Clavies™
Description
- Cadre filaire en acier inoxydable économique et léger
- Plateau inférieur en polypropylène orange très visible pour une identification facile en tant que système de confinement des risques biologiques
- Le plateau sert de puits de confinement en cas de fuite du sachet
- Autoclavable à 121°C (250°F) et résistant au lave-vaisselle
- L’assemblage est facile et permanent
- Les modèles moyens et grands peuvent être utilisés avec un couvercle en polypropylène autoclavable (Mfr. N° F13192-0102) pour améliorer l’assainissement
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Argent, orange |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour maintenir le sac et son contenu en toute sécurité |
| À utiliser avec (équipement) | Sachets pour matières contaminées Clavies™ 01-826C, 01-826-7, 01-831A, 01-827D, 01-814-3, 01-832A, 01-815C, dimensions 61 x 91 cm |
| Comprend | Cadre en fil d’acier inoxydable et fond en polypropylène orange, support en fil de plastique, clips de fermeture |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Stérilité | Stérile |
| Montage | Paillasse |
| Dimensions | L |
| Afficher plus |