Learn More
Bel-Art™ Sachets autoclavables haute température SP Scienceware™ Clavies™
Code produit. 13273529 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 in
15 x 8 po (38,1 x 20 cm)
25,4 x 20 cm (10 x 8 po)
30 x 20 cm (12 x 8in.)
30,48 x 25,4cm (12 x 10 po)
38,1 x 25,4cm (15 x 10 po)
61 x 30 cm (24 x 12'')
76 x 61 cm (30 x 24in.)
91 x 61 cm (36 x 24in.)
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 13273529
Marque: Bel-Art™ H131820812
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Dispositifs de fermeture pour sachets et porte-sachets vendus séparément.
Résistent à des températures élevées pour réduire la durée de l’autoclavage
  • Convient pour la mise au rebut des boîtes de Pétri, des filtres à membrane, des plaques de culture multipuits, des pipettes, etc.
  • En polypropylène robuste, transparent, de 0,05 mm (2 mil) d’épaisseur
  • Autoclavable à la vapeur à 275°F (135°C)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Tear Resistance: ASTM D1922-00A, MD 200g.
Type de bouchon Zip Tie
Couleur Transparent
Jetable Single-use
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,050 mm
Épaisseur (impériale) 2 mil
Dimensions (L x l) 30 x 20 cm (12 x 8in.)
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (impériale) 8 in
Largeur (métrique) 20 cm
Type de produit Autoclave Bags