Learn More
Bel-Art™ Hotte aspirante Clear View
Code produit 15564034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
65,7 cm
111,4 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) unitSize
15564034 65,7 cm 1 pièce
17207719 111,4 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15564034 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F500201010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3031.50€
    2215.99€ / 1 pièces
    Économisez 815.51€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Laboratoire, salle de classe ou secteur industriel
Évacuez en toute sécurité les fumées et poussières nocives ou potentiellement dangereuses grâce à Bel-Art™ .
  • Arceau polyvalent 3 positions
  • PC transparent offrant une visibilité et une durabilité optimales
  • 500201010, Hauteur d'assise : 6 in. Évent extérieur
  • DIMENSIONS EXTÉRIEURES : 24P x 25,8L x 26,12 in H (61 x 65,7 x 66,4 cm)
  • ID : 20P x 24L x 24 in H (50,8 x 61 x 61 cm)
  • Espace intérieur : 11,67 pi³ (0,18 m)
  • 500202010, Deux places assises supérieures : 6 in. Évent extérieur
  • DIMENSIONS EXTÉRIEURES : 24P x 43,8L x 26,1 in H (61 x 111,4 x 66,4 cm)
  • ID : 20P x 42L x 24 in H (50,8 x 106,7 x 61 cm)
  • Espace intérieur : 11,67 pi³ (0,18 m)
Spécification
Type de produit Hotte filtrante
Revêtement Sans revêtement
Type de filtre Sans filtre
Type d’éclairage Aucun
Matériau PC
Profondeur (impériale) 24 in
Profondeur (métrique) 61 cm
Dimensions (L x l x H) 65.7 x 61.0 x 66.3 cm
Hauteur (impériale) 26 in
Site Laboratoire, salle de classe
Largeur (impériale) 25,87 in
Largeur (métrique) 65,7 cm