Learn More
Bel-Art™ Hotte aspirante Clear View
Code produit 17207719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
65,7 cm
111,4 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
17207719 111,4 cm 1 pièce
15564034 65,7 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17207719 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F500202010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2700.00€
    2187.63€ / 1 pièces
    Économisez 512.37€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-03-2027
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Laboratoire, salle de classe ou secteur industriel
Évacuez en toute sécurité les fumées et poussières nocives ou potentiellement dangereuses grâce à Bel-Art™ .
  • Arceau polyvalent 3 positions
  • PC transparent offrant une visibilité et une durabilité optimales
  • 500201010, Hauteur d'assise : 6 in. Évent extérieur
  • DIMENSIONS EXTÉRIEURES : 24P x 25,8L x 26,12 in H (61 x 65,7 x 66,4 cm)
  • ID : 20P x 24L x 24 in H (50,8 x 61 x 61 cm)
  • Espace intérieur : 11,67 pi³ (0,18 m)
  • 500202010, Deux places assises supérieures : 6 in. Évent extérieur
  • DIMENSIONS EXTÉRIEURES : 24P x 43,8L x 26,1 in H (61 x 111,4 x 66,4 cm)
  • ID : 20P x 42L x 24 in H (50,8 x 106,7 x 61 cm)
  • Espace intérieur : 11,67 pi³ (0,18 m)
Specifications
Type de produit Hotte filtrante
Revêtement Sans revêtement
Type de filtre Sans filtre
Type d’éclairage Aucun
Matériau Polycarbonate
Profondeur (impériale) 24 in
Profondeur (métrique) 61 cm
Dimensions (L x l x H) 111.4 x 61.0 x 66.3 cm
Hauteur (impériale) 26 in
Site Laboratoire, salle de classe
Largeur (impériale) 43,87 in
Largeur (métrique) 111,4 cm