Learn More
Bel-Art™ Cylindres de clonage
Code produit 10246182
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Grand format
Moyenne
Petite, moyenne, grande (taille)
S
Conditionnement:
40 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
10246182 Grand format 50 pièces
11795176 Petite, moyenne, grande (taille) 40 pièces
11717085 S 50 pièces
10552683 Moyenne 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10246182 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F378470300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.95€
    112.52€ / 50 pièces
    Économisez 144.43€
    56% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les cylindres de clonage en polystyrène facilitent l'isolement de clones cellulaires individuels.
Les cylindres de clonage en polystyrène facilitent l’isolement des clones cellulaires individuels.
  • Conique
  • Bonne surface d’étanchéité
  • Polystyrène
  • Stérile
Informations sur la commande
Chaque taille est fournie sous forme de cinq sachets de 10 cylindres chacun ; Le pack de différentes tailles contient quatre sachets de 10 cylindres de chaque taille
Spécification
Matériau Polystyrène
Diameter (Metric) Inside 9,5 mm
Diamètre (métrique) 13 mm
Hauteur (métrique) 11 mm
Stérilité Stérile
Diamètre (impériale) intérieur 0.37 in
Type de produit Cylindre de clonage
Hauteur (impériale) 0.443 in
À utiliser avec (application) Isolement et propagation de clone individuel
Dimensions Grand format