Learn More
Bel-Art™ Cylindres de clonage
Description
Les cylindres de clonage en polystyrène facilitent l’isolement des clones cellulaires individuels.
- Conique
- Bonne surface d’étanchéité
- Polystyrène
- Stérile
Informations sur la commande
Chaque taille est fournie sous forme de cinq sachets de 10 cylindres chacun ; Le pack de différentes tailles contient quatre sachets de 10 cylindres de chaque taille
Spécification
Spécification
| Matériau | Polystyrène |
| Diameter (Metric) Inside | 4,7 mm |
| Diamètre (métrique) | 8 mm |
| Hauteur (métrique) | 8 mm |
| Stérilité | Stérile |
| Diamètre (impériale) intérieur | 0,185 in |
| Type de produit | Cylindre de clonage |
| Hauteur (impériale) | 0,314 in |
| À utiliser avec (application) | Isolation des clones de cellules individuelles |
| Dimensions | S |