Learn More
Bel-Art™ Disques de clonage
Code produit 11746595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
11746595 4,8 mm 100 pièces
11756595 6,4 mm -
10241452 3,2 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11746595 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F378470002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Consacrez moins de temps et d’effort lors de l’isolement d’un grand nombre de clones
  • Les disques de papier stériles transfèrent les cellules rapidement et facilement vers une plaque à 24 puits
  • Les disques de clonage ont été stérilisés par irradiation aux rayons gamma pour être exempts de RNase et de DNase
Informations sur la commande
Fournis en flacons de 50, deux flacons par boîte.
Spécification
Matériau Papier
Diameter (Metric) Inside 4.8 mm
Diamètre (métrique) 4,8 mm
Hauteur (métrique) 0.18 in.
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité Sans RNase ni DNase
Diamètre (impériale) 0,18 in
Type de produit Disque de clonage
À utiliser avec (application) Idéaux pour le transfert et la propagation de cellules