Learn More
Bel-Art™ Cellules de diffusion Conway SP Scienceware™
Code produit 11795074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
83 mm
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11795074 83 mm 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11795074 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F409410000
Expédition estimée: 28-12-2026
Pour la méthode Obrink permettant de déterminer le dioxyde de carbone, l’ammoniac ou l’alcool dans le sang ou le sérum par méthode de diffusion. Les cellules de diffusion Bel Art™ SP Scienceware™ Conway sont autoclavables à la vapeur à 121°C (250°F).
  • Polypropylène moulé blanc et lisse avec couvercle en polypropylène naturel et transparent
  • Le couvercle est doté d’un bouton de levage et s’adapte à la cuve annulaire pour sceller la chambre
  • Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Bouchon inclus Fermeture incluse
Autoclavable Autoclavable
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 32 mL
Couleur Blanc
Surface de culture 10 x 60 mm
Jetable Réutilisable
Matériau Polypropylène
Forme Rond
Stérilité Non stérile
Type Cellule de diffusion Conway
Volume (métrique) de travail 10 x 60 mm
Nombre de puits 1
À utiliser avec (application) Pour le dosage des taux de dioxyde de carbone, d’ammoniac ou d’alcool dans le sang ou le sérum
Comprend Couvercle
Quantité 3/boîte
Hauteur (métrique) 10 mm
Profondeur (impériale) centrale 0,15 in
Profondeur (impériale) de la chambre 0,03 in
Profondeur (impériale) de la rainure 0,15 in
Profondeur (métrique) au centre 0,4 cm
Profondeur (métrique) de la chambre 0,1 cm
Profondeur (métrique) de la rainure 0,4 cm
Diamètre (métrique) central 3,5 cm
Diamètre (métrique) de la chambre 0,6 cm
Diamètre (métrique) 83 mm