Learn More
Bel-Art™ Couvercle SP Scienceware™ pour conteneur en carton destiné à l’élimination des déchets en verre
Code produit 15302138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc, Vert
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15302138 Blanc, Vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15302138 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F132040001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.90€
    39.00€ / 1 pièces
    Économisez 5.90€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
S’ouvre rapidement et facilement en appuyant sur la languette de dégagement intégrée ; aucune batterie n’est requise
  • Stocker le rabat en carton jetable sous le conteneur, et quand ce dernier est plein, replacer simplement le couvercle du conteneur à déchets réutilisable avec le rabat en carton et mettre le conteneur au rebut de la façon habituelle
  • Convient à n’importe quel conteneur à déchets en carton avec une ouverture de 12 x 12 po, notamment le carton au sol pour déchets en verre (réf. fabricant F24653-0001)
  • Comprend une zone lisse de 10,1 x 10,1 cm (4 x 4 po.) permettant l’apposition d’étiquettes
  • Le couvercle pour carton à déchets offre une ouverture de 20,3 x 24,1 cm (8 x 9,5 po.), plus large que celle des couvercles en carton fournis pour une élimination des déchets plus sûre et hygiénique
  • Le volet central est vert afin de correspondre à la couleur d’impression des cartons pour déchets en verre et permettre une identification visuelle rapide du flux de déchets
  • Avant de le réutiliser, laver le couvercle du carton à déchets au lave-vaisselle si nécessaire.
  • Produit autoclavable à 121°C (250°F)
Spécification
Couleur Blanc, Vert
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Assure une élimination des déchets plus sûre et hygiénique dans le conteneur
À utiliser avec (équipement) Pour conteneurs d’élimination des déchets en carton avec ouverture de 12 x 12 po, y compris les boîtes pour déchets en verre
Type de produit Couvercle pour conteneur en carton