Learn More
Bel Art™ Refroidisseurs pour flacons cryogéniques et microtubes à centrifuger Cryo-Safe™
Code produit 11784124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc, jaune
Gris, rouge
Transparent, rouge
Capacité:
12 tubes (0,5 à 1,5 mL)
12 tubes à microcentrifuger (15 mL)
32 tubes (0,5 à 1,5 mL)
32 tubes (0,5 à 2 mL)
Dimensions (L x l x H):
5,75 x 4 x 3,75 in
7,75 x 5,5 x 7,5 in
9,5 x 3,19 x 5,7 in
Poids (métrique):
0,7 kg
1,6 kg
2 kg
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité Dimensions (L x l x H) Poids (métrique) unitSize
11784124 Transparent, rouge 12 tubes (0,5 à 1,5 mL) 5,75 x 4 x 3,75 in 0,7 kg 1 pièce
10258143 Blanc, jaune 32 tubes (0,5 à 2 mL) 9,5 x 3,19 x 5,7 in 2 kg 1 pièce
11717974 Transparent, rouge 12 tubes à microcentrifuger (15 mL) 7,75 x 5,5 x 7,5 in 1,6 kg 1 pièce
11794124 Gris, rouge 32 tubes (0,5 à 1,5 mL) 9,5 x 3,19 x 5,7 in 2 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11784124 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F188460000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Refroidisseurs de paillasse pour microtubes à centrifuger ou flacons cryogéniques.
Refroidisseurs de paillasse pour microtubes à centrifuger ou flacons cryogéniques.
  • Contient douze tubes de 0,5 ou 1,5 mL dans des puits individuels à une température inférieure à 0 °C pendant 2,5 heures.
  • Corps du refroidisseur rempli d’un gel non toxique qui n’entre pas en contact avec le contenu du refroidisseur
  • Excellent pour le transport en toute sécurité des tubes sensibles à la température
  • Le corps et le couvercle en polycarbonate sont faciles à nettoyer
  • Conception empilable avec pieds en caoutchouc pour empêcher le glissement
  • Les mini-refroidisseurs sont dotés de poignées latérales moulées, les refroidisseurs Junior et Maxi sont dotés d’une poignée de transport en métal repliable qui permet de retenir le couvercle
  • Conserver les °glacières à -15 °C °à -15 °C pendant 24 heures avant utilisation.
  • Stockez °les refroidisseurs 0 °C °à -20 °C pendant quelques heures avant utilisation.
  • Conserver les °glacières à -20 °C °à -20 °C pendant 24 heures avant utilisation.
Spécification
Hauteur (métrique) 9,5 cm
Hauteur (impériale) 3,75 in
Longueur (métrique) 14,5 cm
Longueur (impériale) 5,75 in
Largeur (métrique) 10,0 cm
Largeur (impériale) 4 in
Dimensions (L x l x H) 5,75 x 4 x 3,75 in
Poids (impériale) 1,5 lb
Poids (métrique) 0,7 kg
Matériau Polycarbonate
Type Mini-refroidisseur
Couleur Transparent, rouge
Capacité (métrique) 12 tubes
Capacité 12 tubes (0,5 à 1,5 mL)
Autoclavable Autoclavable
Régulation de la température Non
Gamme de températures -20°C