Learn More
Bel Art™ Delrin™ Colliers de serrage pour tubes à ressort
Description
- La pince à action positive s’ouvre en pressant les poignées
- Se ferme naturellement pour stopper le flux
- Fabriqué à partir de matériaux résistants aux produits chimiques et aux taches Delrin™ plastique et acier inoxydable
Spécification
Spécification
| Quantité | 3 |
| Type | Pince pour tubulure de type ressort |
| Matériau | Plastique (acétal) |
| À utiliser avec (équipement) | Tous flexibles 0,46 in Tube de diamètre extérieur (1,16 cm) |
| Couleur | Blanc |
| Jaw Type | Coudé |
| Diamètre (métrique) intérieur | 12 mm |