Learn More
Bel Art™ Delrin™ Colliers de serrage pour tubes à ressort
Code produit 10458222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
8 mm
12 mm
Conditionnement:
3 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur unitSize
10458222 8 mm 3 pièces
10294441 12 mm 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10458222 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur H182130000
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pince à ressort à fermeture automatique convient à tous les tubes flexibles
  • La pince à action positive s’ouvre en pressant les poignées
  • Se ferme naturellement pour stopper le flux
  • Fabriqué à partir de matériaux résistants aux produits chimiques et aux taches Delrin™ plastique et acier inoxydable
Spécification
Quantité 3
Type Pince pour tubulure de type ressort
Matériau Plastique (acétal)
À utiliser avec (équipement) Tous flexibles 0,31 in Tube de diamètre extérieur (0,78 cm)
Couleur Blanc
Jaw Type Coudé
Diamètre (métrique) intérieur 8 mm