Learn More
Bel-Art™ Flacons compte-gouttes
Code produit 12348218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
185 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
12 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12348218 30 ml 12 pièces
12338218 15 ml 12 pièces
12358218 60 ml 12 pièces
12368218 125 ml 12 pièces
12378218 185 ml 12 pièces
12388218 250 ml 12 pièces
12398218 500 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12348218 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F116370001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.65€
    24.74€ / 12 pièces
    Économisez 4.91€
    16% de réduction
Expédition estimée: 30-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons distributeurs à pression facile permettent un contrôle précis du dosage des gouttes.
  • Le bouchon du scellant se clipse facilement et maintient une étanchéité parfaite même après plusieurs utilisations.
  • L'ouverture de la pointe est de 0,76 mm (0,030 in).
  • En polyéthylène basse densité (PEBD) moulé
Spécification
Capacité 1 oz., 30 ml
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 oz
Couleur Translucide, Rouge
Matériau PEBD
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Jetable Réutilisable
Dropper Capacity 1 oz
Drop Size 0,002 oz.
Graduated Non
Bouche Étroit, fileté
Forme Cylindrique
Hauteur (métrique) 97.8 mm
Type de produit Flacon distributeur
Largeur (impériale) 1,24 in
Longueur (impériale) 3,85 in
Hauteur (impériale) 3,85 in
Matériau du bouchon Polyéthylène
Taille du bouchon 18 mm
Diamètre (métrique) 31.5 mm
Type de bouchon À clipser
Autoclavable Non autoclavable