Learn More
Bel-Art™ Double Spinfin™ barre d'agitation magnétique
Code produit 11398713 Tous les produits SP Scienceware Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12.7 mm
25.4 mm
Diamètre (impériale):
0,5 in
1 po
Hauteur (métrique):
12.7 mm
19.1 mm
Hauteur (impériale):
0,5 in
0.75 po
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Diamètre (impériale) Hauteur (métrique) Hauteur (impériale) unitSize
11398713 12.7 mm 0,5 in 12.7 mm 0,5 in 1 pièce
11308723 25.4 mm 1 po 19.1 mm 0.75 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398713 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F371260012
Pour agiter des liquides dans des récipients à fond rond pour lesquels d’autres barreaux d’agitation ne peuvent pas être utilisés.
  • En PTFE
  • Les ailettes sur le dessus et le dessous assurent une agitation complète
  • N’oscille pas, reste en position dans le récipient
  • Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE de qualité FDA et USP classe VI
  • Durable et inerte
  • Autoclavable
Spécification
Diamètre (impériale) 0,5 in
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 12.7 mm
Revêtement PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diamètre (métrique) 12.7 mm
Longueur (métrique) 12.7 mm
Matériau PTFE
Quantité 1
Forme Double traverse
Type Barreau d’agitation