Learn More
Bel Art™ Dry-Keeper™ Armoire déshydrateuse
Code produit 17823578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Translucide
Transparent
Modèle d’armoire:
Horizontal
Vertical
Nbre d’étagères:
2 perforés réglables
2 réglables
3 étagères perforées réglables
Capacité:
70 bidons
78 bidons
87 boîtes
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Modèle d’armoire Nbre d’étagères Capacité Conditionnement
17823578 Transparent Horizontal 2 réglables 87 boîtes 1 pièce
10721394 Translucide Horizontal 2 perforés réglables 78 bidons 1 pièce
10155043 Translucide Vertical 3 étagères perforées réglables 70 bidons 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17823578 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur H420580003
Expédition estimée: 20-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les armoires à dessiccation en polystyrène transparent et durable sont dotées d’éléments en ABS noir et d’étagères amovibles pour ajuster la configuration de l’espace de stockage sec pour les matériaux sensibles à l’humidité
  • Large volume intérieur de 2 pieds cubes
  • Les étagères réglables, amovibles et perforées facilitent la circulation de l’air ; étagères et rails supplémentaires vendus séparément
  • Grand hygromètre à cadran intégré dans la porte pour faciliter la visualisation du pourcentage d’humidité relative
  • La porte à joint se ferme à l’aide de deux verrous pour une étanchéité parfaite
  • Les armoires standard incluent un plateau pour dessiccant (dessiccant vendu séparément)
Armoires horizontales
  • Incluent deux étagères
  • Les rails de l'étagère peuvent être repositionnés sur l'une des huit étapes fixées à 1,1 in. (28 mm) intervalles
  • L'ouverture intérieure mesure 17,75 x 9 in. (45 x 23 cm)
Armoires verticales
  • Inclut trois étagères
  • Les rails de l'étagère peuvent être repositionnés sur l'une des 15 étapes fixées à 1,1 in. (28 mm) intervalles
  • L'ouverture intérieure mesure 10 x 17 in. (25 x 43 cm)
Autodésiccateur (H42058-0003, H42056-1003)
  • Le système de déshumidification électronique 120 V CA maintient les niveaux d'humidité relative entre 30 et 40 %.† ; assure la circulation de l'air sec dans toute l'armoire
  • L’unité de commande contient un dessiccant permanent
  • Le voyant rouge indique que la période d’absorption de 4,5 heures est en cours ; le voyant vert indique que la régénération du dessiccant de 0,5 heure est en cours
†Les niveaux de % de RH à l’intérieur de l’ éclairé peuvent différer de la température ambiante, du pourcentage de RH de la pièce et des conditions d’utilisation.
Spécification
Couleur Transparent
Modèle d’armoire Horizontal
Matériau MMA
Type de produit Dessiccateur
Modèle de porte Joint et charnière
À utiliser avec (application) L'ajustement de la configuration de l'espace de stockage à sec pour les matériaux sensibles à l'humidité peut être utilisé avec Scienceware™ cartouches, boîtes ou dessiccants similaires
Capacité 87 boîtes
Comprend Finitions en ABS noir, 2 étagères réglables, déshydrateur automatique, hygromètre intégré à la porte
Nbre d’étagères 2 réglables
Volume (impérial) 2 pieds cubes
Longueur (impériale) 24,25 in
Longueur (métrique) 61.6 cm
Largeur (impériale) de la porte 17,7 in
Largeur (métrique) de la porte 45 cm
Hauteur (impériale) 13,75 in
Hauteur (impériale) de l’ouverture 9,8 in
Hauteur (métrique) 34.9 cm
Profondeur (impériale) 15,5 in
Profondeur (métrique) 39.3 cm
Tension 120 V