Learn More
Bel-Art™ Louches économiques SP Scienceware™
Code produit 17170861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Louche
Échantillonneur à immersion
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17170861 Échantillonneur à immersion 1 pièce
16669343 Louche 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17170861 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F367850016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.50€
    83.88€ / 1 pièces
    Économisez 3.62€
    4% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Pour un échantillonnage pratique à partir de réservoirs, cuves, ruisseaux, étangs, lacs
  • Léger et portable
  • Fileter sur 500 ml (16 oz) Le gobelet en polypropylène peut être changé afin de réduire la contamination croisée.
  • Deux becs verseurs sur la coupelle permettent le versement à gauche ou à droite
  • Les poignées en plastique PEHD sont des tubes alvéolaires résistants sans inserts et sont nervurées pour une bonne préhension
  • L’extrémité de la poignée est dotée d’un crochet pour le stockage suspendu
Spécification
Type de produit Échantillonneur à immersion
Matériau HDPE
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 16 oz
Capacité (métrique) 500 mL
À utiliser avec (application) Pour l’échantillonnage à partir de réservoirs, étangs, lacs
Longueur (impériale) de la poignée 6 ft.
Longueur (métrique) de la poignée 1.8 m